Merck
AMBH2D6F71A9
Ambeed, Inc.
2-Cyclopropylethanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
121.61
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopropylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c6-4-3-5-1-2-5;/h5H,1-4,6H2;1H
InChI Key
BFPCWNJLKUBDAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89381-08-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)