Merck
AMBH2D6F7162
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.59
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2,3-dimethylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-5(2)9-6(7)3-8-4/h3H,1-2H3
InChI Key
MEWMQKSSLANHCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59489-32-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)