Merck
AMBH2D6F7139
Ambeed, Inc.
Oxazolo[4,5-c]pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.13
MDL番号:
Iupac Name
oxazolo[4,5-c]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c7-6-9-4-3-8-2-1-5(4)10-6/h1-3H,(H2,7,9)
InChI Key
FJHYVYMTPVSYDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/114498-55-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)