Merck
AMBH2D6F711B
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrF2O2/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
NLLRAEQVOZOSBB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/651027-00-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/651027-00-8.html