Merck
AMBH2D6F708D
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6,7-dimethoxyquinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.65
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-6,7-dimethoxyquinoxaline
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O2/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)13-10(11)5-12-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
KJGOYBHXJBMXIL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/216699-86-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)