Merck
AMBH2D6F6FD0
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.06
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-methoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-5-2-3-7-6(4-5)8(9)11-10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
HYFXBJKOXIFDNQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885519-30-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)