Merck
AMBH2D6F6FC0
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 5-oxo-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.26
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-oxo-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17NO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-6-11(7-12)5-4-8(11)13/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
HUDZBXKDAQRXNO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1251020-88-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1251020-88-8.html