Merck
AMBH2D6F6F6F
Ambeed, Inc.
Methyl 2,6-dichloro-5-methoxypyrimidine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.04
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2,6-dichloro-5-methoxy-4-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2O3/c1-13-4-3(6(12)14-2)10-7(9)11-5(4)8/h1-2H3
InChI Key
WPKWCOJJOVQDPB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/878650-31-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/878650-31-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)