Merck
AMBH2D6F6F47
Ambeed, Inc.
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.11
MDL番号:
Iupac Name
2-nitro-6-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)4-2-1-3-5(6(4)12)11(13)14/h1-3,12H
InChI Key
FMPKXGYPBUWNNG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1548-62-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)