Merck
AMBH2D6F6E41
Ambeed, Inc.
1,8-Dichloroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1,8-dichloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Cl2N/c10-7-3-1-2-6-4-5-12-9(11)8(6)7/h1-5H
InChI Key
SPANHWVVFLSTMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/848841-64-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/848841-64-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)