コンテンツへスキップ
Merck

AMBH2D6F6DCF

Ambeed, Inc.

(4-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)boronic acid

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
180.01
MDL番号:

Iupac Name

4-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenylboronic acid

Inchi Code

1S/C9H13BO3/c1-9(2,11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6,11-13H,1-2H3

InChI Key

DPIDNFWCDMXMDY-UHFFFAOYSA-N

保管温度

Inert atmosphere,2-8C

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/886593-45-9.html

ピクトグラム

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)