Merck
AMBH2D6F6D7A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.09
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C9H9BrN2/c1-6-8-5-7(10)3-4-9(8)12(2)11-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
FMYUTSXDZFFESE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/552331-30-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)