Merck
AMBH2D6F6D49
Ambeed, Inc.
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.14
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-fluoro-3-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6FNO3/c1-5(11)6-3-2-4-7(8(6)9)10(12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
FMRFQXVFOFXBLH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/873697-78-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/873697-78-0.html