Merck
AMBH2D6F6D1B
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-bromothiophen-3-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.17
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-3-thienylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2S/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-5-14-7(6)10/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
UCPJQSLSJLTVND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21483-64-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)