Merck
AMBH2D6F6CFE
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-bromo-1H-imidazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.04
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
ethyl 2-bromo-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2/c1-2-11-5(10)4-3-8-6(7)9-4/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
CUGKLRCATMVAFG-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BAF367380010BAF367380050BAF367380100
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-1700
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-0010
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-0050
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-0100
Overall L
14 in. (355 mm)
Overall L
3 in. (75 mm)
Overall L
4.375 in. (110 mm)
Overall L
7.125 in. (180 mm)
bowl L
9 in. (230 mm)
bowl L
1.75 in. (45 mm)
bowl L
2.75 in. (70 mm)
bowl L
4 in. (100 mm)
bowl diam.
5.375 in. (135 mm)
bowl diam.
1 in. (25 mm)
bowl diam.
1.5 in. (38 mm)
bowl diam.
2 in. (50 mm)
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74478-93-6.html
Synonym
Ethyl 2-bromo-1H-imidazole-5-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/74478-93-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)