Merck
AMBH2D6F6C69
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-1-(difluoromethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.46
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-1-(difluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H4BrClF2O/c8-5-3-4(9)1-2-6(5)12-7(10)11/h1-3,7H
InChI Key
XFRGUUPMGQRCGB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214348-81-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1214348-81-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)