Merck
AMBH2D6F6C14
Ambeed, Inc.
2-Ethoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-ethoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c1-2-13-7-5-3-4-6(12-7)8(9,10)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
IACREWBZLSNFOP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245563-18-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1245563-18-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)