Merck
AMBH2D6F6BC7
Ambeed, Inc.
2-(Ethoxycarbonyl)thiazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO4S/c1-2-12-7(11)5-8-4(3-13-5)6(9)10/h3H,2H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
CDZCZDWBECKRKA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/911466-96-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)