Merck
AMBH2D6F6B5A
Ambeed, Inc.
5-Fluoropicolinohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.13
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-2-pyridinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C6H6FN3O/c7-4-1-2-5(9-3-4)6(11)10-8/h1-3H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
ONIQAPTYIHXUFI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1254073-41-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)