Merck
AMBH2D6F6B56
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.47
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-5-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrClN/c1-4-3-9-6(7)2-5(4)8/h2-3H,1H3
InChI Key
FHYOIILXEIWGCX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1033203-40-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)