Merck
AMBH2D6F6AB3
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-6-methylnicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-amino-6-methylnicotinate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-5-3-7(9)6(4-10-5)8(11)12-2/h3-4H,1-2H3,(H2,9,10)
InChI Key
PVOKIMNZYVHOJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886372-01-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)