Merck
AMBH2D6F6A68
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.65
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O2/c1-2-15-10(14)7-5-13-9-6(8(7)11)3-4-12-9/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
YFJJWKAUSJQWAZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885500-55-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)