Merck
AMBH2D6F6A4B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-(hydroxymethyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.04
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10/h1-3,9-10H,4H2
InChI Key
JYYCVESONPFMEW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2737-19-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)