Merck
AMBH2D6F6A44
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-2-sulfamoylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-amino-2-sulfamoylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)15(10,12)13/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,12,13)
InChI Key
UCCAGURECWZRSG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2297-06-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)