Merck
AMBH2D6F685F
Ambeed, Inc.
6-Chloro-5-nitropyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.56
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-5-nitro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4ClN3O2/c6-5-3(9(10)11)1-2-4(7)8-5/h1-2H,(H2,7,8)
InChI Key
XVJLWPXRQLPUPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84487-03-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)