Merck
AMBH2D6F685E
Ambeed, Inc.
7-Amino-4-methyl-1H-indole-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.2
MDL番号:
Iupac Name
7-amino-4-methyl-1H-indole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N3/c1-6-2-3-8(12)10-9(6)7(4-11)5-13-10/h2-3,5,13H,12H2,1H3
InChI Key
SHVBJIBHAKCNMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/289483-87-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)