Merck
AMBH2D6F685D
Ambeed, Inc.
Methyl 4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.04
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7IN2O2/c1-9-5(6(10)11-2)4(7)3-8-9/h3H,1-2H3
InChI Key
OTYGSOJERQNQFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75092-26-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)