Merck
AMBH2D6F6849
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-fluoronicotinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.55
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-6-fluoronicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3ClFNO/c7-5-1-6(8)9-2-4(5)3-10/h1-3H
InChI Key
XMZOOEPMKPIEIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256824-38-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)