Merck
AMBH2D6F5B33
Ambeed, Inc.
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.04
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c1-5-2-7(9)8(10)3-6(5)4-11/h2-3H,1H3
InChI Key
ULVCSNKNBWWEMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/916792-15-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)