Merck
AMBH2D6F5A86
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.01
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3BrFNO3/c8-5-1-4(3-11)7(10(12)13)2-6(5)9/h1-3H
InChI Key
LQFBETPMHZUCCK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/213382-45-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)