Merck
AMBH2D6F5A42
Ambeed, Inc.
1-(8-Hydroxyquinolin-5-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(8-hydroxy-5-quinolinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-7(13)8-4-5-10(14)11-9(8)3-2-6-12-11/h2-6,14H,1H3
InChI Key
HZTCLDNADGMACV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2598-31-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2598-31-4.html