Merck
AMBH2D6F5968
Ambeed, Inc.
Benzo[d]oxazole-6-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.13
MDL番号:
Iupac Name
1,3-benzoxazole-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c10-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-9-7/h1-5H
InChI Key
AAXBJXNWZVAVDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/865449-97-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)