Merck
AMBH2D6F586E
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-chloronicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.57
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-6-chloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-5-2-1-4(3-8)6(9)10-5/h1-2H,(H2,9,10)
InChI Key
DRPHIMYWMOWYFI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52471-07-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)