Merck
AMBH2D6F5864
Ambeed, Inc.
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.92
MDL番号:
Iupac Name
3-(bromomethyl)pyridazine hydrobromide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2.BrH/c6-4-5-2-1-3-7-8-5;/h1-3H,4H2;1H
InChI Key
YITHZLOMDXHKDT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1452483-94-1.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)