Merck
AMBH2D6F5842
Ambeed, Inc.
4-Aminoisoxazole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
120.54
MDL番号:
Iupac Name
4-isoxazolamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H4N2O.ClH/c4-3-1-5-6-2-3;/h1-2H,4H2;1H
InChI Key
DPDLVZSIELSTBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108511-98-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)