Merck
AMBH2D6F5813
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-methylpicolinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-methyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c1-5-2-6(8)7(3-9)10-4-5/h2,4H,1H3
InChI Key
WGKYSFRFMQHMOF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474824-78-7.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)