Merck
AMBH2D6F57A0
Ambeed, Inc.
4-(4-Hydroxyphenyl)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.2
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-hydroxyphenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7,11H,1-3H2,(H,12,13)
InChI Key
WTDBNDAYNLGKGW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7021-11-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)