Merck
AMBH2D6F578B
Ambeed, Inc.
tert-butyl N-{2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl}carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-azaspiro[3.3]hept-6-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-4-11(5-8)6-12-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
CBYPCXLWNJUVLF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1118786-85-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)