Merck
AMBH2D6F574B
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.61
MDL番号:
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3.ClH/c1-8-4-5(2-6)3-7-8;/h3-4H,2,6H2,1H3;1H
InChI Key
IPJABYVHNXMKEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1107601-70-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)