Merck
AMBH2D6F56EA
Ambeed, Inc.
4-Cyclopentyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.2
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclopentyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-2-4-7(3-1)8-5-9-10-6-8/h5-7H,1-4H2,(H,9,10)
InChI Key
LZCWESDQKOJPRL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90253-22-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)