Merck
AMBH2D6F524A
Ambeed, Inc.
4-Ethyl-2-fluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.17
MDL番号:
Iupac Name
4-ethyl-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-2-6-3-4-8(10)7(9)5-6/h3-5H,2,10H2,1H3
InChI Key
CORZDGJEVGIUAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/821791-69-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)