Merck
AMBH2D6F521D
Ambeed, Inc.
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.58
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-3-azetidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c1-4(6)2-5-3-4;/h5-6H,2-3H2,1H3;1H
InChI Key
WEAZZOCWAJWPRL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124668-46-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/124668-46-8.html