Merck
AMBH2D6F5219
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-iodophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.9
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H3Cl2IO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
InChI Key
AIGWECICLKWOIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34074-22-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)