Merck
AMBH2D6F520C
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methylpyrimidine-4,5-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.59
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-2-methyl-4,5-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C5H7ClN4/c1-2-9-4(6)3(7)5(8)10-2/h7H2,1H3,(H2,8,9,10)
InChI Key
SGPFPRGCGZLZPP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/933-80-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)