Merck
AMBH2D6F5205
Ambeed, Inc.
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
107.11
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H5N3/c1-4-5(2-6)3-7-8-4/h3H,1H3,(H,7,8)
InChI Key
SBHYNBAKHDSUKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131661-41-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)