Merck
AMBH2D6F51F6
Ambeed, Inc.
(3-Amino-6-bromopyrazin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.03
MDL番号:
Iupac Name
(3-amino-6-bromo-2-pyrazinyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H6BrN3O/c6-4-1-8-5(7)3(2-10)9-4/h1,10H,2H2,(H2,7,8)
InChI Key
SWHROBJGQFGJRI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260880-59-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)