Merck
AMBH2D6F50C4
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 1,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-5-12(6-9-14)4-7-13-12/h13H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
JXQPSCYGAWSTQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1180112-41-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)