Merck
AMBH2D6F509D
Ambeed, Inc.
Methyl 5-methylthiazole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c1-4-3-7-5(10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
InChI Key
RYIXYFPZODBRMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79247-98-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/79247-98-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)