Merck
AMBH2D6F5099
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.02
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-3-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrNO3/c8-7-5(4-10)2-1-3-6(7)9(11)12/h1-4H
InChI Key
ZAYPDOMLBUBLDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90407-21-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)