Merck
AMBH2D6F5096
Ambeed, Inc.
2-(Piperidin-4-yl)pyrimidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.68
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-(4-piperidinyl)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3.ClH/c1-4-11-9(12-5-1)8-2-6-10-7-3-8;/h1,4-5,8,10H,2-3,6-7H2;1H
InChI Key
UHKXHOSBSOOQIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/690261-64-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/690261-64-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)